Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Glass Body Standard Size Combination Electrodes - Mercury-Free
Codice prodotto. 11560174 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
U.S. Standard/Pin
Giunzione:
Double Ceramic
Single Ceramic
Tipo di soluzione di riempimento:
SP135-500
SP138-500
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
76.2 cm
152.4 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Giunzione Tipo di soluzione di riempimento Lunghezza (sistema metrico) cavo Dimensione della confezione
11560174 BNC Double Ceramic SP138-500 76.2 cm Pezzo
10232781 BNC Single Ceramic SP135-500 76.2 cm Pezzo
11520064 U.S. Standard/Pin Single Ceramic SP135-500 76.2 cm Pezzo
11530064 U.S. Standard/Pin Single Ceramic SP135-500 152.4 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11560174
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.00€
    167.65€ / pezzi 1
    Risparmia 66.35€
    28% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Removable bulb protector
For routine pH and titration measurements with small samples and small vessels, where separate half-cell electrodes may be impractical
  • 0 to 14 pH range
  • Porous ceramic junction
  • Twist-open/twist-close cap for easy filling
  • Constant distance between FS-5 Universal Glass pH bulb and reference junction means high reproducibility
  • Immersion depth, 4 in. (10.1cm)
  • 30 in. long (76.2cm) leads, except 13-620-91, which has 60 in. long (152.4cm) lead
Choice of Ag/AgCl Single- or Double-Junction internal reference elements
  • Single-junction models with Ag/AgCl reference are perfect for routine pH and titration measurements of aqueous solutions with small samples, small vessels
  • Double-junction models with Ag/AgCl reference are useful in aqueous and nonaqueous solutions, and in applications requiring TRIS buffers
  • For aqueous and nonaqueous samples
  • Double-junction Ag/AgCl eliminate measurement and clogging problems when used in research with Tris buffers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di chiusura Twist Open/Twist Close
Colore Purple
Tipi di connettore BNC
Giunzione Double Ceramic
Materiale Vetro
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa -5°C to +100°C
Tipo pH Combination Electrode
Tipo di soluzione di riempimento SP138-500
Da utilizzare con (applicazione) For aqueous and nonaqueous samples
Riferimento interno Ag/AgCl
Temperatura (sistema imperiale) operativa 23°F to 212°F
Intervallo di temperatura (sistema metrico) -5°C to +100°C
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 30 in.
Lunghezza (sistema metrico) 101.6 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 76.2 cm
Diametro (sistema imperiale) 0.4 in.
Diametro (sistema metrico) 10 mm