Learn More
AccuSEQ™ Real-Time PCR Detection Software, version 2.1.2
Codice prodotto. 18713644 Sfoglia Tutto Applied Biosystems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 each
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18713644 1 each Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18713644 Fornitore ABI Applied Biosystems N. del fornitore A47130
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Specifica
Content And Storage MycoSEQ, Probe, resDNASEQ
Da utilizzare con (apparecchiatura) 7500 Fast System
Linea di prodotti AccuSEQ
Tipo di software Real-Time PCR Software
Product Type Real Time PCR Detection Software
Da utilizzare con (applicazione) Real Time PCR (qPCR)
Shipping Condition Room Temperature
Quantità 1 each