Learn More
Applied Biosystems™ AccuSEQ™ Real-Time PCR Detection Software v3.1
Codice prodotto. 18773634 Sfoglia Tutto Applied Biosystems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18773634 1 Kit Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18773634 Fornitore Applied Biosystems™ N. del fornitore A48509
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Specifica
Content And Storage Product letter and License registration code kit
Da utilizzare con (apparecchiatura) QuantStudio™ 5, 0.1 mL Block Instrument
Linea di prodotti AccuSEQ
Tipo di software Real-Time PCR Software
Product Type Real Time PCR Detection Software
Da utilizzare con (applicazione) Real Time PCR (qPCR)
Shipping Condition Room Temperature
Quantità 1 Kit