Descrizione
Get accessories for Medifuge small centrifuge
Specifica
Specifica
| Tipo | Benchtop Centrifuge Spacer |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Medifuge Benchtop Centrifuge |
| Colore | Green |
| Capacità | 13 mL |
| Descrizione | Spacer |
| Lunghezza (sistema metrico) | 2 cm |
| Include | Set of 8 |