Learn More
Thermo Scientific™ Medifuge Benchtop Centrifuge Spacers
Codice prodotto. 15520141 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
2 cm
3 cm
Colore:
Green
Yellow
Dimensione della confezione:
8 unità
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Colore unitSize
15520141 3 cm Yellow 8 unità
15510141 2 cm Green 8 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15520141 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75008818
Get accessories for Medifuge small centrifuge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Benchtop Centrifuge Spacer
Da utilizzare con (apparecchiatura) Medifuge Benchtop Centrifuge
Colore Yellow
Capacità 10 mL
Descrizione Spacer
Lunghezza (sistema metrico) 3 cm
Include Set of 8