Learn More
Fisherbrand AccuSpin Refrigerated Microcentrifuge, With Rotor
Artikelnummer. 31925067 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Max. RCF:
17,000 x g
21,100 x g
Packungsgröße:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Max. RCF Packungsgröße
31925067 17,000 x g Each
31925070 21,100 x g Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31925067
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5365.00€
    3502.00€ / pezzi 1
    Risparmia 1863.00€
    34% Sconto
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Restricted Item
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Designed to fit seamlessly into your workflow with advanced cooling technology for reliable, sustainable performance.
  • Maximum RCF of 17,000 x g (AccuSpin 17R) or 21,100 x g (AccuSpin 21R)
  • Maximum Speed of 13,300 rpm (AccuSpin 17R) or 14,800 rpm (AccuSpin 21R)
  • Standard rotor accommodates 24 x 1.5/2.0 mL tubes, maximum capacity with optional rotor is 10 x 5 mL
  • Total of 7 lightweight engineered polymer rotors to choose from to find the ideal fit for your application
  • Intuitive controls and easy-to-read display
  • Rapid acceleration and deceleration ensures efficient performance
  • ClickSeal™ biocontainment lids offer one-handed sample protection
  • GreenCool™ Technology reduces environmental impact with a Global Warming Potential (GWP) of 3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacity 24 x 2 mL
Max. Speed 13,300 rpm
Max. RCF 17,000 x g
Noise Level <48 dBA (Rotor 24 x 2 mL, 13,300 rpm)
Certifications/Compliance CE Marked, IVD Compliant
Ventilated No
Dimensions (L x W x H) Exterior 44 x 29 x 33 cm
Model IVD-MD
Rotor Included Yes
Refrigerated Yes
Green Technology Yes
Net Weight 25 Kg
Voltage 230 V
Rotor 24 x 1.5/2.0 mL
Product Type Benchtop Microcentrifuge
Display Type Keypad
Temperature Range (Metric) -9°C to +40°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.