Learn More
Acebilustat, MedChemExpress
Codice prodotto. 16477428
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16477428 10 mg 10mg
16469907 5 mg 5mg
16433586 25 mg -
16433457 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16477428 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17625
MedChemExpress Acebilustat (CTX-4430) is a leukotriene A4 hydrolase inhibitor, used for an oral antiinflammatory drug.
Acebilustat (CTX-4430) is a leukotriene A4 hydrolase inhibitor, used for an oral antiinflammatory drug.
Specifica
Materiale o nome chimico Acebilustat
CAS 943764-99-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H27N3O4
Quantità 10 mg
Sinonimo CTX-4430
Informazioni di solubilità DMSO : 16.67 mg/mL (34.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(CN2[C@](C3)([H])CN(CC4=CC=C(OC5=CC=C(C6=NC=CO6)C=C5)C=C4)[C@]3([H])C2)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 481.54
Peso formulazione 481.54
Percent Purity 99.67%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only