Learn More
Acebutolol EP Impurity C (Acebutolol USP Related Compound A), Mikromol™
Codice prodotto. 30050709
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050709 100 mg 100mg
30050512 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30050709 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0435.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Acebutolol EP Impurity C (Acebutolol USP Related Compound A)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide
CAS 40188-45-2
Nomi componenti o analita N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H15 N O3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Acebutolol Hydrochloride Imp. C (EP), Acebutolol Imp. C (EP), Acebutolol USP Related Compound A, Acebutolol USP RC A, N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide, Acebutolol Related Compound A, Acebutolol Hydrochloride Impurity C, Acebutolol Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C12H15NO3/c1-3-4-12(16)13-9-5-6-11(15)10(7-9)8(2)14/h5-7,15H,3-4H2,1-2H3,(H,13,16)
SMILES CCCC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)C
IUPAC Name N-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide
Molecular Weight (g/mol) 221.25
Quantità 100 mg
Peso formulazione 221.1052 g/mol