Learn More
Acebutolol hydrochloride, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30313827
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30313827 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30313827 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREC10005150
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acebutolol Hydrochloride
CAS 34381-68-5
Nomi componenti o analita Acebutolol Hydrochloride
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C18 H28 N2 O4 . Cl H
Certificazione/Conformità ISO/IEC 17025
Sinonimo Acebutolol Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C18H28N2O4.ClH/c1-5-6-18(23)20-14-7-8-17(16(9-14)13(4)21)24-11-15(22)10-19-12(2)3;/h7-9,12,15,19,22H,5-6,10-11H2,1-4H3,(H,20,23);1H
SMILES Cl.CCCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)c(c1)C(=O)C
IUPAC Name N-[3-acetyl-4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]butanamide;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 372.89
Quantità 50 mg
Peso formulazione 372.1816 g/mol