Learn More
Acebutolol hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16437336
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
100mg
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16437336 100 mg 100mg
16437368 10 g 10g
16429847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16437336 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17497A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Acebutolol hydrochloride is an orally active β1 adrenergic receptor (β1AR) antagonist. Acebutolol hydrochloride is used in the treatment of hypertension, angina pectoris and cardiac arrhythmias.
Acebutolol hydrochloride is an orally active β1 adrenergic receptor (β1AR) antagonist. Acebutolol hydrochloride is used in the treatment of hypertension, angina pectoris and cardiac arrhythmias.
Specifica
Materiale o nome chimico Acebutolol hydrochloride
CAS 34381-68-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H29ClN2O4
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (268.18 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (134.09 mM)
SMILES CCCC(NC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C(C(C)=O)=C1)=O.Cl
Molecular Weight (g/mol) 372.89
Peso formulazione 372.89
Percent Purity 98.83%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only