Learn More
Aceclofenac Benzyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30317710
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30317710 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30317710 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA130410100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico benzyl[([2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]phenyl)acetyl]oxy]acetate
CAS 100499-89-6
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C23 H19 Cl2 N O4
Quantità 100 mg
Sinonimo Benzyl [[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetate, Aceclofenac Imp. F (EP), Benzyl Ester of Aceclofenac
InChI Formula InChI=1S/C23H19Cl2NO4/c24-18-10-6-11-19(25)23(18)26-20-12-5-4-9-17(20)13-21(27)30-15-22(28)29-14-16-7-2-1-3-8-16/h1-12,26H,13-15H2
SMILES Clc1cccc(Cl)c1Nc2ccccc2CC(=O)OCC(=O)OCc3ccccc3
IUPAC Name (2-oxo-2-phenylmethoxyethyl) 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate
Molecular Weight (g/mol) 444.31
Peso formulazione 443.0691
Percent Purity >95