Learn More
Aceclofenac Isopropyl Ester, Mikromol™
Codice prodotto. 18083390
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18083390 100 mg 100mg
17999679 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18083390 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0181.11
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Aceclofenac Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Aceclofenac Isopropyl Ester
CAS 2514625-79-5
Nomi componenti o analita Aceclofenac Isopropyl Ester
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C19 H19 Cl2 N O4
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Aceclofenac Isopropyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C19H19Cl2NO4/c1-12(2)26-18(24)11-25-17(23)10-13-6-3-4-9-16(13)22-19-14(20)7-5-8-15(19)21/h3-9,12,22H,10-11H2,1-2H3
SMILES CC(C)OC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC Name (2-oxo-2-propan-2-yloxyethyl) 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate
Molecular Weight (g/mol) 396.26
Quantità 100 mg
Peso formulazione 395.0691 g/mol