Learn More
Aceclofenac, MedChemExpress
Descrizione
Aceclofenac is an orally active nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID), with analgesic and anti-inflammatory properties. Aceclofenac is used for the research of osteoarthritis, ankylosing spondylitis, rheumatoid arthritis.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Aceclofenac |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 89796-99-6 |
| Colore | Off-White |
| Quantità | 5 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C16H13Cl2NO4 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (282.34 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.28 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C(OCC(O)=O)CC1=CC=CC=C1NC2=C(Cl)C=CC=C2Cl |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only