Learn More
Aceclofenac, TRC
Codice prodotto. 18043650
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18043650 100 mg 100mg
18021750 10 mg 10mg
18032350 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18043650 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA130400100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89796-99-6
Formula molecolare C16 H13 Cl2 N O4
Molecular Weight (g/mol) 354.18
Sinonimo Aceclofenac, Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, carboxymethyl ester (9CI), 2-[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetoxy]acetic acid, Aceclofar, Airtal, Biofenac, Bristaflam, Falcol, Gerbin, PR 82/3, Tresquim
IUPAC Name 2-[2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetyl]oxyacetic acid
SMILES OC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Aceclofenac
Nomi componenti o analita Aceclofenac
Note sul grado di purezza HPLC
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C16H13Cl2NO4/c17-11-5-3-6-12(18)16(11)19-13-7-2-1-4-10(13)8-15(22)23-9-14(20)21/h1-7,19H,8-9H2,(H,20,21)
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantità 100 mg
Peso formulazione 353.0222
Percent Purity >95%