Learn More
Acefylline, LoGiCal
Codice prodotto. 30460297
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30460297 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30460297 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR1727.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acefylline
CAS 652-37-9
Nomi componenti o analita Acefylline
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H10 N4 O4
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 7H-Purine-7-acetic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-Purine-7-acetic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,6-Tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxopurine-7-acetic acid, 7-(Carboxymethyl)theophylline, 7-Theophyllineacetic acid, 7-Theophyllinylacetic acid, Acefylline, Acephylline, Carboxymethyltheophylline, N-7-Theophyllineacetic acid, NSC 52996, Theophyllineacetic acid
InChI Formula InChI=1S/C9H10N4O4/c1-11-7-6(8(16)12(2)9(11)17)13(4-10-7)3-5(14)15/h4H,3H2,1-2H3,(H,14,15)
Tipo di soluzione Neat
SMILES CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC(=O)O)c2C1=O
IUPAC Name 2-(1,3-dimethyl-2,6-dioxopurin-7-yl)acetic acid
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 238.2
Quantità 10 mg
Peso formulazione 238.0702 g/mol