Learn More
Acefylline, MedChemExpress
Descrizione
Acefylline (Theophyllineacetic acid), a xanthine derivative, is an adenosine receptor antagonist. Acefylline is a peptidylarginine deiminase (PAD) activator. Acefylline is also a bronchodilator, which inhibits rat lung cAMP phosphodiesterase isoenzymes.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acefylline |
| CAS | 652-37-9 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C9H10N4O4 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Theophyllineacetic acid Theophylline-7-acetic acid |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 33.33 mg/mL (139.92 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)CN1C=NC(N(C)C(N2C)=O)=C1C2=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 238.2 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only