Learn More
Aceglutamide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16452309
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16452309 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16452309 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1065
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Aceglutamide (α-N-Acetyl-L-glutamine) is a psychostimulant and nootropic, used to improve memory and concentration.
Aceglutamide (α-N-Acetyl-L-glutamine) is a psychostimulant and nootropic, used to improve memory and concentration.
Specifica
Materiale o nome chimico Aceglutamide
CAS 2490-97-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H12N2O4
Sinonimo α-N-Acetyl-L-glutamine N2-Acetylglutamine
Informazioni di solubilità H2O : 33.33 mg/mL (177.12 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (88.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)CC[C@@H](C(O)=O)NC(C)=O
Molecular Weight (g/mol) 188.18
Quantità 1 g
Peso formulazione 188.18
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only