Learn More
Acemetacin, MedChemExpress
Descrizione
Acemetacin (TVX 1322) is a non-steroidal anti-inflammatory drug and a glycolic acid ester of indometacin that is a cyclooxygenase inhibitor.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acemetacin |
| CAS | 53164-05-9 |
| Colore | Light Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C21H18ClNO6 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | TVX 1322 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 125 mg/mL (300.61 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(OCC(O)=O)CC1=C(C)N(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)C3=C1C=C(OC)C=C3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 415.82 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only