Learn More
Acemetacin
Product Code. 15475779
Change view
Click to view available options
Quantity:
2 g
10 g
Unit Size:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15475779 2 g 2g
15485779 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15475779 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63583.04
 Restricted Item
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A potent inhibitor of COX-2 found to have anti-tumor activity in the colon | CAS: 53164-05-9 | C21H18ClNO6 | 415.826 g/mol
A potent inhibitor of COX-2 found to have anti-tumor activity in the colon
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53164-05-9
Molecular Formula C21H18ClNO6
Molecular Weight (g/mol) 415.826
MDL Number MFCD00151473
InChI Key FSQKKOOTNAMONP-UHFFFAOYSA-N
Synonym acemetacin, rantudil, emflex, acemetacinum, acemix, acemetacina, acemetacine, aximeixin, rheumibis, indomethacin carboxymethyl ester
PubChem CID 1981
ChEBI CHEBI:31162
IUPAC Name 2-[2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetyl]oxyacetic acid
SMILES CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)OCC(=O)O
Spezifikation
Melting Point 149°C to 153°C
Color Yellow
Quantity 2 g
UN Number UN2811
Merck Index 14,27
Formula Weight 415.83
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Acemetacin
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.