Learn More
Acenaphthene (1,2-Dihydro Acenaphthylene), TRC
Codice prodotto. 30385452
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30385452 10 g
30370466 100 g
30384895 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30385452 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD44833010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 83-32-9
Formula molecolare C12 H10
Molecular Weight (g/mol) 154.21
Sinonimo Acenaphthene, 1,2-Dihydroacenaphthylene, peri-Ethylenenaphthalene, 1,8-Ethylenenaphthalene
IUPAC Name 1,2-dihydroacenaphthylene
SMILES C1Cc2cccc3cccc1c23
Specifica
Materiale o nome chimico Acenaphthene
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2
Peso formulazione 154.0783