Learn More
Acenaphthene, 99%
Codice prodotto. 10741861 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10741861 100 g Plastic bottle 100g
10201393 5 g Glass Bottle 5g
10175113 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10741861 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 201341000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 83-32-9 | C12H10 | 154.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 83-32-9
Formula molecolare C12H10
Molecular Weight (g/mol) 154.21
Numero MDL MFCD00003807
InChI Key CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acenaphthene, 1,8-ethylenenaphthalene, naphthyleneethylene, peri-ethylenenaphthalene, acenaphthylene, 1,2-dihydro, ethylenenaphthalene, 1,8-dihydroacenaphthalene, unii-v8ut1gac5y, ccris 5951, v8ut1gac5y
PubChem CID 6734
ChEBI CHEBI:22154
IUPAC Name 1,2-dihydroacenaphthylene
SMILES C1CC2=C3C1=CC=CC3=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Acenaphthene
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 90°C to 95°C
Colore Brown
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 279°C
Punto d'infiammabilità 135°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 05, IV, 1834
Indice di Merck 15, 29
Gravità specifica 1.06
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 3.2g/100mL glacial acetic acid,1g/31mL alcohol- 1g/56mL methanol,1g/25mL propanol- 1g/2.5mL chloroform,1g/5mL benzene- 1g/5mL toluene
Peso formulazione 154.21
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks