Learn More
Acenaphthylene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acenaphthylene |
| CAS | 208-96-8 |
| Formula molecolare | C12 H8 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | Acenaphthylene, Cyclopenta[de]naphthalene, NSC 59821, acenaphthyene |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H8/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-8H |
| SMILES | C1=Cc2cccc3cccc1c23 |
| IUPAC Name | acenaphthylene |
| Molecular Weight (g/mol) | 152.19 |
| Peso formulazione | 152.0626 |