Learn More
Acepromazine Maleate, Mikromol™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
Descrizione
Acepromazine Maleate
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acepromazine maleate salt |
| CAS | 3598-37-6 |
| Nomi componenti o analita | Acepromazine maleate salt |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C19 H22 N2 O S . C4 H4 O4 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Ethanone, 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Ketone, 10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl methyl, maleate (1:1) (8CI), Ketone, 10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl methyl, maleate (6CI,7CI), Maleic acid, compd. with 10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazin-2-yl methyl ketone (6CI), Acepran, Acepromazine maleate, Acepromazine monomaleate, Acetopromazine maleate salt, Acetylpromazine maleate, Anatran, Atravet, Calmivet, Calmo Neosan, NSC 264522, Notensil, Notenzil, Plegicil, Sedalin, Soprontin |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H22N2OS.C4H4O4/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| SMILES | CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(=O)C.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC Name | (Z)-but-2-enedioic acid;1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]ethanone |
| Vedi altri risultati |