Learn More
Acepromazine Maleate, TRC
Codice prodotto. 30133726
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133726 50 mg 50mg
30133666 25 mg 25mg
17913495 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133726 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA13090050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3598-37-6
Formula molecolare C19 H22 N2 O S . C4 H4 O4
Molecular Weight (g/mol) 442.53
Sinonimo Acepromazine Maleate, Ethanone, 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), Ethanone, 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Ketone, 10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl methyl, maleate (1:1) (8CI), Ketone, 10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl methyl, maleate (6CI,7CI), Maleic acid, compd. with 10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazin-2-yl methyl ketone (6CI), Acepran, Acepromazine monomaleate, Acetopromazine maleate salt, Acetylpromazine maleate, Anatran, Atravet, Calmivet, Calmo Neosan, NSC 264522, Notensil, Notenzil, Plegicil, Sedalin, Soprontin
IUPAC Name 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]ethanone
SMILES CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(=O)C.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Acepromazine Maleate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H22N2OS/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3
Peso formulazione 442.1562
Percent Purity >95%