Learn More
Acesulfame Potassium, TRC
Codice prodotto. 30006522
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30006522 10 g 10g
17967284 100 mg 100mg
17989584 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30006522 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA13250010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55589-62-3
Formula molecolare C4 H4 N O4 S . K
Molecular Weight (g/mol) 201.24
Sinonimo 1,2,3-Oxathiazin-4(3H)-one, 6-methyl-, 2,2-dioxide, potassium salt (9CI), 6-Methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-one 2,2-dioxide potassium salt, Acesulfame K, Acesulfame potassium, E 950, Otizon, Potassium 3,4-dihydro-6-methyl-1,2,3-oxathiazine-4-one-2,2-dioxide, Potassium acesulfamate, Potassium acesulfame, Sunett, Sunett D, Sunnett, Sweet One
IUPAC Name potassium;6-methyl-2,2-dioxo-1-oxa-2λ^{6}-thia-3-azanidacyclohex-5-en-4-one
SMILES [K+].CC1=CC(=O)[N-]S(=O)(=O)O1
Specifica
Materiale o nome chimico Acesulfame potassium
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C4H5NO4S.K/c1-3-2-4(6)5-10(7,8)9-3;/h2H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Peso formulazione 200.9498
Percent Purity >95%