Learn More
Ismatec™ Reducer Tubing Connectors, Plastic
Variously sized and shaped reducer tubing connectors. Ismatec™ Reducer Tubing Connectors, Plastic are available in different plastic compositions.
Marca:  Ismatec™ ISM569A
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05000kg
Codice prodotto. 15295619
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Reducer tubing connector, with varying inlet and outlet diameters.
  • Designed for Ismatec™ pump tubing.
  • Available in different sizes, shapes, and compositions.
Specifica
Specifica
Reducer Tube Connector
For 1.5mm and 2.5mm I.D. Tubing
1.5mm and 2.5mm I.D.
Polypropylene
10/Pk.
Straight