Learn More
Acetaldehyde 1000 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30322342
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30322342 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30322342 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA10011000WA1000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetaldehyde
CAS 75-07-0
Nomi componenti o analita Acetaldehyde
Shipping Condition -18°C
Formula molecolare C2 H4 O
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Acetic aldehyde, Ethanal, Ethyl aldehyde, NSC 7594
InChI Formula InChI=1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
SMILES CC=O
IUPAC Name acetaldehyde
Solvent or Matrix Water
Molecular Weight (g/mol) 44.05
Quantità 1 mL
Peso formulazione 44.0262 g/mol