Learn More
Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30314333
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30314333 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30314333 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREV10011300AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)
CAS 1019-57-4
Nomi componenti o analita Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H8 N4 O4
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Acetaldehyde, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,8CI,9CI), Ethanal-2,4-dinitrophenylhydrazone, NSC 403216
InChI Formula InChI=1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
SMILES C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC Name N-[(E)-ethylideneamino]-2,4-dinitroaniline
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molecular Weight (g/mol) 224.17
Quantità 5 mL
Peso formulazione 224.0546 g/mol