Learn More
Acetaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone, TRC
Codice prodotto. 30313177
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30313177 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30313177 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA132700100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)
CAS 1019-57-4
Formula molecolare C8 H8 N4 O4
Quantità 100 mg
Sinonimo Acetaldehyde, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,8CI,9CI), Ethanal-2,4-dinitrophenylhydrazone, NSC 403216
InChI Formula InChI=1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
SMILES C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC Name N-[(E)-ethylideneamino]-2,4-dinitroaniline
Molecular Weight (g/mol) 224.17
Peso formulazione 224.0546