Learn More
Acetaldehyde, 99%
Codice prodotto. 11387548
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
4 x 500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2000mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11387548 100 mL 100mL
11484980 500 mL 500mL
11494980 4 x 500 mL 2000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11387548 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 033244.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 75-07-0 | C2H4O | 44.053 g/mol
Acetaldehyde is used in the production of drugs, perfumes, explosives, lacquers and varnishes, photographic chemicals, phenolic and urea resins, rubber accelerators and antioxidants. It is used as an intermediate for the synthesis of acetic acid, ethyl acetate, acetic anhydride, pentaerythritol, peracetic acid, chloral and glyoxal. As a solvent, it is used in rubber production, tanning of leather and in the paper industry. It is used as a fruit and fish preservative, as a flavoring agent, as a denaturant for alcohol and in composition of fuel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-07-0
Formula molecolare C2H4O
Molecular Weight (g/mol) 44.053
Numero MDL MFCD00006991
InChI Key IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanal, acetic aldehyde, ethyl aldehyde, acetaldehyd, acetylaldehyde, aldehyde, acetic ethanol, aldeide acetica, octowy aldehyd, aldehyde acetique
PubChem CID 177
ChEBI CHEBI:15343
IUPAC Name acetaldeide
SMILES CC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetaldehyde
Punto di fusione -128°C
Densità 0.780 g/mL
Punti di ebollizione 20.8°C
Punto d'infiammabilità -27°C (-17°F)
Indice di rifrazione 1.3316
Quantità 100 mL
Numero UN 1089
Beilstein 505984
Sensibilità Air Sensitive
Indice di Merck 14,39
Informazioni di solubilità Miscible with water,ethanol,ether,benzene,toluene,xylene,turpentine,acetone and gasoline.Slightly miscible with chloroform.
Peso formulazione 44.06
Percent Purity 98.5%
Forma fisica Liquid