Learn More
Acetaldehyde Ammonia Trimer, TRC
Codice prodotto. 30133196
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133196 25 g 25g
17972945 5 g 5g
17922075 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133196 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA13274325G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58052-80-5
Formula molecolare C6H21N3O3
Molecular Weight (g/mol) 183.25
Sinonimo Hexahydro-2,4,6-trimethyl s-Triazine Trihydrate, Hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine Trihydrate
IUPAC Name 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane;trihydrate
SMILES CC(NC(C)N1)NC1C.[3H2O]
Specifica
Materiale o nome chimico Acetaldehyde Ammonia Trimer
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C6H15N3.3H2O/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4;;;/h4-9H,1-3H3;3*1H2