Learn More
Acetaldehyde diethyl acetal, 99%
Codice prodotto. 11454694
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11454694
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13701.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 105-57-7 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
Acetaldehyde diethyl acetal is used as a flavoring agent to provide fruit, nut, rum, and whiskey flavors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Acetaldehyde diethyl acetal is used as a flavoring agent to provide fruit, nut, rum, and whiskey flavors.
Solubility
Soluble in water (46 g/L at 20°C).
Notes
Keep container tightly sealed. Store in refrigerated condition. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105-57-7
Formula molecolare C6H14O2
Molecular Weight (g/mol) 118.18
Numero MDL MFCD00009243
InChI Key DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetal, acetaldehyde diethyl acetal, diethyl acetal, ethane, 1,1-diethoxy, diaethylacetal, acetale, ethylidene diethyl ether, acetal diethylique, diethylacetal, 1,1-dietossietano
PubChem CID 7765
IUPAC Name 1,1-diethoxyethane
SMILES CCOC(C)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Acetaldehyde diethyl acetal
Punto di fusione -100°C
Densità 0.831
Punti di ebollizione 101°C to 102°C
Punto d'infiammabilità −21°C (−6°F)
Odore Pleasant
Indice di rifrazione 1.381
Quantità 500 g
Numero UN UN1088
Beilstein 1098310
Indice di Merck 14,38
Informazioni di solubilità Soluble in water (46g/L at 20°C).
Peso formulazione 118.18
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetaldehyde diethyl acetal
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetal