Learn More
Acetaldehyde ethyl propargyl acetal, 98%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3593360
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
18669-04-0
C7H12O2
128.17
MFCD00066344
QKBBTQJLUGADEG-UHFFFAOYSA-N
86774
3-(1-ethoxyethoxy)prop-1-yne
CCOC(C)OCC#C
18669-04-0
C7H12O2
128.17
MFCD00066344
QKBBTQJLUGADEG-UHFFFAOYSA-N
86774
3-(1-ethoxyethoxy)prop-1-yne
CCOC(C)OCC#C
Materiale o nome chimico Acetaldehyde ethyl propargyl acetal
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8930g/mL
Punti di ebollizione 141°C to 142°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4150 to 1.417
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.893
Sinonimo 3-1-ethoxyethoxy prop-1-yne, acetaldehyde ethyl propargyl acetal, 1-propyne, 3-1-ethoxyethoxy, 1-ethoxy-1-prop-2-yn-1-yloxy ethane, 3-1-ethoxyethoxy propyne, 1-ethoxyethoxy-2-propyne, 1-1-ethoxyethoxy-2propyne, 1-1-ethoxyethoxy-2-propyne, 5-methyl-4,6-dioxa-1-octyne, 1-propyne,3-1-ethoxyethoxy
Peso formulazione 128.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetaldehyde ethyl propargyl acetal
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.