Learn More
Acetaldehyde, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 15226136 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1.8 mL
Dimensione della confezione:
1.80mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15226136 1.8 mL 1.80mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15226136 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore S125W1.8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.33€
    64.71€ / 1.8mL
    Risparmia 22.62€
    25% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Acetaldehyde75-07-01000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Acetaldehyde
Imballaggio 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 75-07-0, 7732-18-5
CAS min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS max % 0.1, 99.9
Formula molecolare C2H4O
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES CC=O
IUPAC Name acetaldeide
Solvent or Matrix Water
Molecular Weight (g/mol) 44.053
PubChem CID 177
Quantità 1.8 mL
ChEBI CHEBI:15343
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetaldehyde in Water
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: acetaldehyde
Product intended for laboratory use only