Learn More
Acetaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30041144
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30041144 100 g 100g
18000080 1 g 1g
17919969 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30041144 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA132600100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-07-0
Formula molecolare C2 H4 O
Molecular Weight (g/mol) 44.05
Sinonimo Acetaldehyde (8CI, 9CI, ACI), Acetic aldehyde, Ethanal, Ethyl aldehyde, MeSH ID: D000079, NSC 7594
IUPAC Name acetaldehyde
SMILES CC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetaldehyde
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Peso formulazione 44.0262