Learn More
Acetaldoxime, 99%, mixture of syn and anti
Codice prodotto. 10346210 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10346210 25 g Bottiglia in vetro 25g
10162460 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10346210 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 102230250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 107-29-9 | C2H5NO | 59.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-29-9
Formula molecolare C2H5NO
Molecular Weight (g/mol) 59.07
Numero MDL MFCD00002124 MFCD00002124
InChI Key FZENGILVLUJGJX-NSCUHMNNSA-N
Sinonimo acetaldoxime, z-acetaldehyde oxime, 1z-acetaldehyde oxime, acetaldehyde, oxime, 1z, 1z-ethanal oxime, nz-n-ethylidenehydroxylamine, acetaldehyde, oxime, acetaldehyde, oxime, z, z-acetaldoxime, cis-acetaldehyde oxime
PubChem CID 5324280
ChEBI CHEBI:50719
IUPAC Name (NZ)-N-ethylidenehydroxylamine
SMILES C\C=N\O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetaldoxime
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 44.0°C to 46.0°C
Colore White
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 115.0°C
Punto d'infiammabilità 38°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH=NOH
Indice di rifrazione 1.4250 to 1.4270
Quantità 25 g
Beilstein 01, IV, 3121
Fieser 01,3
Indice di Merck 15, 43
Gravità specifica 0.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: decomposes by aq. hcl,soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 59.06
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid or Low Melting Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetaldoxime, mixture of syn and anti
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.