Learn More
Acetaldoxime, TRC
Codice prodotto. 30324006
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30324006 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30324006 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA13261010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetaldoxime
CAS 107-29-9
Formula molecolare C2H5NO
Quantità 10 g
Sinonimo Acetoaldoxime, Aldoxime, Ethanal Oxime, Ethylidenehydroxylamine, NSC 4974
InChI Formula InChI=1S/C2H5NO/c1-2-3-4/h2,4H,1H3/b3-2+
SMILES C\C=N\O
IUPAC Name (NE)-N-ethylidenehydroxylamine
Molecular Weight (g/mol) 59.07
Peso formulazione 59.0371