Learn More
Acetamide, 99%, pure
Codice prodotto. 10357850 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10357850 500 g Plastic bottle 500g
10676352 100 g Plastic bottle 100g
11995461 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10357850 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 153635000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 60-35-5 | C2H5NO | 59.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-35-5
Formula molecolare C2H5NO
Molecular Weight (g/mol) 59.06
InChI Key DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanamide, acetic acid amide, methanecarboxamide, acetimidic acid, amide c2, ethanimidic acid, acetamid, amid kyseliny octove, caswell no. 003h, acetimidic acid van
PubChem CID 178
ChEBI CHEBI:49028
IUPAC Name acetamide
SMILES CC(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Acetamide
Punto di fusione 79.0°C to 81.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 221.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3CONH2
Quantità 500 g
Beilstein 02,II,177
Fieser 01,3
Indice di Merck 15,44
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2000g/L (20°C). Other solubilities: 1g/2 mL alcohol- 1g/6 mL pyridine,soluble in chloroform,glycerol and hot benzene,slightly soluble in ether
Peso formulazione 59.06
Percent Purity 99%
Grado Pure
Forma fisica Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetamide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico