Specifica
| CAS | 60-35-5 |
| Punto di fusione | 79°C |
| Colore | White |
| Punti di ebollizione | 221°C |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Formula molecolare | C2H5NO |
| Numero MDL | 8023 |
| Quantità | 100 g |
| Peso formulazione | 59.06g/mol |
| Forma fisica | Solid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acetamide
- Attenzione
- cancerogenicità Categoria 2
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico