Learn More
Acetamide oxime, 95+%
Codice prodotto. 10607264 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10607264 1 g Bottiglia in vetro 1g
10277063 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10607264 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 390530010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 22059-22-9 | C2H6N2O | 74.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22059-22-9
Formula molecolare C2H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 74.08
Numero MDL MFCD00603514 MFCD00603514
InChI Key AEXITZJSLGALNH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n'-hydroxyacetimidamide, n-hydroxyacetamidine, methylamidoxime, acetamide, oxime, 1z-n'-hydroxyethanimidamide, n-hydroxyethanimidamide, oximinoacetamide, e-n'-hydroxyacetimidamide, n'-hydroxyacetamidine, n-hydroxy-acetamidine
PubChem CID 5487681
IUPAC Name N'-hydroxyethanimidamide
SMILES C\C(N)=N\O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetamide oxime
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 134.0°C to 138.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C(NH2)=NOH
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,insoluble in ether and pentane
Peso formulazione 74.08
Percent Purity 95+%
Forma fisica Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetamide oxime
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.