Learn More
Acetamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetamide |
| CAS | 60-35-5 |
| Formula molecolare | C2 H5 N O |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Acetic acid amide, Acetimidic acid, Ethanamide, Ethanimidic acid, Methanecarboxamide, NSC 25945 |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4) |
| SMILES | CC(=O)N |
| IUPAC Name | acetamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 59.07 |
| Peso formulazione | 59.0371 |