Learn More
Acetamidine hydrochloride, 98+%
Codice prodotto. 10645612 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10645612 10 g Bottiglia in vetro 10g
10438130 100 g Bottiglia in vetro 100g
10137803 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10645612 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 170210100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 124-42-5 | C2H6N2·ClH | 94.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-42-5
Formula molecolare C2H6N2·ClH
Molecular Weight (g/mol) 94.54
Numero MDL MFCD00013016
InChI Key WCQOBLXWLRDEQA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetamidine hydrochloride, acetimidamide hydrochloride, ethanimidamide hydrochloride, ethanimidamide, monohydrochloride, acetamidine hcl, ethanamidine hydrochloride, acetamidinium chloride, acediamine hydrochloride, ethenylamidine hydrochloride, acetamidine monohydrochloride
PubChem CID 67170
IUPAC Name ethanimidamide;hydrochloride
SMILES CC(=N)N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Acetamidine hydrochloride
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 160°C to 170°C
Colore White to Cream
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C(=NH)NH2·HCl
Quantità 10 g
Beilstein 02, 185
Indice di Merck 15, 45
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/mL. Other solubilities: soluble in alcohol,insoluble in acetone
Peso formulazione 94.54
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks