Learn More
Acetamidine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30314599
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30314599 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30314599 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1330701G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetamidine Hydrochloride
CAS 124-42-5
Formula molecolare C2H7ClN2
Quantità 1 g
Sinonimo Ethanimidamide Hydrochloride, Acediamine Hydrochloride, Acetamidinium Chloride, Methylamidine Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C2H6N2.ClH/c1-2(3)4;/h1H3,(H3,3,4);1H
SMILES Cl.CC(=N)N
IUPAC Name ethanimidamide;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 94.54
Peso formulazione 94.0298