Learn More
R&D Systems™ Acetaminophen
Codice prodotto. 18792584
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18792584 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18792584 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 1706/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.08€
    156.45€ / 100mg
    Risparmia 17.63€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Cyclooxygenase inhibitor; may be selective for COX-3
Cyclooxygenase inhibitor; may be selective for COX-3 (IC50 values are 460, > 1000 and > 1000 μM for canine COX-3, and murine COX-1 and COX-2 respectively). Widely used analgesic and antipyretic agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetaminophen
CAS 103-90-2
Quantità 100 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C8H9NO2
Peso formulazione 151.16
Purezza >99%
Peso molecolare 151.17