Learn More
Acetaminophen Acetate (Acetaminophen Impurity), TRC
Codice prodotto. 30135292
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135292 1 g 1g
17917114 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30135292 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1612151G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2623-33-8
Formula molecolare C10 H11 N O3
Molecular Weight (g/mol) 193.2
Sinonimo 4-(Acetylamino)phenyl acetate, Paracetamol Imp. H (EP), N,O-Diacetyl-4-aminophenol, Acetamide, N-[4-(acetyloxy)phenyl]-, Acetanilide, 4'-hydroxy-, acetate (6CI,7CI), Acetanilide, 4'-hydroxy-, acetate (ester) (8CI), N-[4-(Acetyloxy)phenyl]acetamide, 4-Acetamidophenyl acetate, 4-Acetylaminophenyl acetate, 4'-Acetoxyacetanilide, Acetaminophen acetate, Diacetamate, N-(4-Acetoxyphenyl)acetamide, N-Acetyl-4-aminophenyl acetate, NSC 33893, NSC 6083, O-Acetylparacetamol, p-Acetamidophenyl acetate, p-Acetoxyacetanilide
IUPAC Name (4-acetamidophenyl) acetate
SMILES CC(=O)Nc1ccc(OC(=O)C)cc1
Specifications
Materiale o nome chimico 4-(Acetylamino)phenyl Acetate (N,O-Diacetyl-4-aminophenol)
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-3-5-10(6-4-9)14-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
Peso formulazione 193.0739