Learn More
Acetaminophen, MedChemExpress
Codice prodotto. 16440618
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16440618 5 g 5g
16408168 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16440618 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY66005
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
MedChemExpress Acetaminophen (Paracetamol) is a selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor with an IC50 of 25.8 μM; is a widely used antipyretic and analgesic agent. Acetaminophen is a potent hepatic N-acetyltransferase 2 (NAT2) inhibitor.
Acetaminophen (Paracetamol) is a selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor with an IC50 of 25.8 μM
Specifications
Materiale o nome chimico Acetaminophen
CAS 103-90-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H9NO2
Quantità 5 g
Sinonimo Paracetamol 4-Acetamidophenol 4'-Hydroxyacetanilide
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (1653.88 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (66.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C)NC1=CC=C(O)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 151.16
Peso formulazione 151.16
Percent Purity 98.79%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Show More Show Less
Research purposes only