Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acetamiprid
Codice prodotto. 16584254 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 16584254
Marca: Thermo Scientific Chemicals 463932500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 135410-20-7 | C10H11ClN4 | 222.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 135410-20-7
Formula molecolare C10H11ClN4
Molecular Weight (g/mol) 222.68
InChI Key WCXDHFDTOYPNIE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name N-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-N'-cyano-N-methylethanimidamide
SMILES CN(CC1=CC=C(Cl)N=C1)C(C)=NC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Acetamiprid
Punto di fusione 100.0°C to 102.0°C
Solubilità Soluble in methanol, chloroform and dimethyl sulfoxide
Quantità 250 mg
Peso formulazione 222.67
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetamiprid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetamiprid