missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetamiprid, TRC

Codice prodotto. 18020820
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
5 g
Dimensione della confezione:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18020820 5 g 5g
18053710 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18020820 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1508005G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 135410-20-7
Formula molecolare C10 H11 Cl N4
Molecular Weight (g/mol) 222.67
Sinonimo (1E)-N-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-N'-cyano-N-methylethanimidamide, ADA 06200, Acetamiprid, Assail, Assail 30SG, BY 102960, Epik 20 SG, Gazelle SG, Intruder, Mospilan, Mospilan 20SG, Mospilan 20SP, Mospilan SG, Mukhnet A, NFK 17, NI 25, NI 25 (pesticide), Piorun, Pristine, Pristine (insecticide), Prize, Prize (insecticide), Quasar 8.5SL, Stonkat, Supreme, TD 2472, TD 2472-01, TD 2480
IUPAC Name N-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-N'-cyano-N-methylethanimidamide
SMILES CN(Cc1ccc(Cl)nc1)\C(=N\C#N)\C

Specifica

Materiale o nome chimico Acetamiprid
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C10H11ClN4/c1-8(14-7-12)15(2)6-9-3-4-10(11)13-5-9/h3-5H,6H2,1-2H3/b14-8+
Peso formulazione 222.0672
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.