Learn More
Acetanilide, 99+%
Codice prodotto. 10103490 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
500g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10103490 250 g Plastic bottle 250g
10123440 5 g Bottiglia in vetro 5g
10091670 500 g Plastic bottle 500g
10766381 1 kg Plastic bottle 1kg
10445755 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10103490 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 150812500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 103-84-4 | C8H9NO | 135.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-84-4
Formula molecolare C8H9NO
Molecular Weight (g/mol) 135.17
Numero MDL MFCD00008674
InChI Key FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetanilide, acetanil, acetamidobenzene, antifebrin, acetylaniline, acetanilid, n-acetylaniline, acetamide, n-phenyl, acetic acid anilide, acetylaminobenzene
PubChem CID 904
ChEBI CHEBI:28884
IUPAC Name N-phenylacetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Acetanilide
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 111°C to 115°C
Colore Blue-Gray to White
Densità 4.65 (Air = 1.0)
Punti di ebollizione 304°C
Punto d'infiammabilità 173°C
Intervallo di fusione ≥111°C to ≤115°C
Spettro a infrarossi Conforms to Reference
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3CONHC6H5
Quantità 250 g
Beilstein 12, 237
Indice di Merck 15, 49
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble (5g/L at 25°C). Other solubilities: 1g/20mL boiling water,1g/3.4mL alcohol,1g/4mL ac,etone,1g/3.7mL chloroform,1g/5mL glycerol,1g/8mL,dioxane,1g/18mL diethyl ether,1g/47mL benzene,,sparingly soluble in pe
Peso formulazione 135.17
Pressione del vapore 13hPa at 114°C
Percent Purity 99+%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetanilide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico