Learn More
Acetanilide (Acetylaniline), TRC
Codice prodotto. 30133801
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133801 10 mg 10mg
30008244 100 mg 100mg
17994775 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133801 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA16833010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-84-4
Formula molecolare C8 H9 N O
Molecular Weight (g/mol) 135.16
Sinonimo N-Phenylacetamide, Paracetamol Imp. D (EP), Acetanilide, Acetamidobenzene, Acetanil, Acetoanilide, Acetylaniline, Antifebrin, Benzenamine, N-acetyl-, N-Acetylaminobenzene, N-Acetylaniline, NSC 203231, NSC 7636, Phenalgene, Phenalgin
IUPAC Name N-phenylacetamide
SMILES CC(=O)Nc1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Phenylacetamide
Nomi componenti o analita N-Phenylacetamide
Note sul grado di purezza HPLC
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantità 10 mg
Peso formulazione 135.0684
Percent Purity >95%